Få mere at vide
Pentacæn, TRC
Artikelnummer. 30413117
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30413117 5 g
1 options
Artikelnummer. 30413117 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2377705G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentacene
CAS 135-48-8
Molekylær formel C22H14
Mængde 5 g
Synonym 2,3:6,7-Dibenzanthracene, Benzo[b]naphthacene, Dibenz[b,i]anthracene, NSC 90784, lin-Dibenzanthracene, lin-Naphthoanthracene
InChI formel InChI=1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
SMIL c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
IUPAC navn Pentacen
Molekylvægt (g/mol) 278.35
Formel vægt 278.1096