missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pentacene-d14 (Major), TRC

Artikelnummer. 30420197
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420197 10 mg
30417363 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30420197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP23777210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 63912-16-3
Molekylær formel C22D14
Molekylvægt (g/mol) 292.43
Synonym 2,3:6,7-Dibenzanthracene-d14, Benzo[b]naphthacene-d14, Dibenz[b,i]anthracene-d14, NSC 90784-d14, lin-Dibenzanthracene-d14, lin-Naphthoanthracene-d14
SMIL [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C2=C1C([2H])=C(C([2H])=C(C([2H])=C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])C3=C4[2H])C4=C5[2H])C5=C2[2H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pentacene-d14
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
Formel vægt 292.1974
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.