Få mere at vide
Pentacene-d14 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentacene-d14 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D |
| Formel vægt | 292.1974 |