Få mere at vide
Pentacæn, 98%
Artikelnummer. 10751414 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10751414 1 g Glasflaske 1g
10406950 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10751414 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129790010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 135-48-8 | C22H14 | 278,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-48-8
Molekylær formel C22H14
Molekylvægt (g/mol) 278.35
MDL nummer MFCD00003710
InChI nøgle SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b naphthacene, lin-dibenzanthracene, lin-naphthoanthracene, 2,3:6,7-dibenzanthracene, unii-9fqu5ha0uy, 9fqu5ha0uy, pentacen-2-yl, pentacene, 2,7-dibenzanthracene
PubChem CID 8671
ChEBI CHEBI:33148
IUPAC navn pentacen
SMIL C1=CC2=CC3=CC4=CC5=CC=CC=C5C=C4C=C3C=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentacene
Navn note 98%
Smeltepunkt >300 °C
Farve Sort eller blå-lilla
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 7216
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i benzen, opløselig i nitrobenzen
Formel vægt 278.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver