Få mere at vide
Pentacæn, 97%
Artikelnummer. 15412778
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15412778 250 mg 250mg
15402778 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56310.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1203.60 DKK
    1034.65 DKK / 250mg
    Spare 168.95 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 135-48-8 | C22H14 | 278,35 g/mol
Pentacen kan bruges som OPV-enhed (Organo Photovoltaic) og som halvledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Pentacene kan bruges som OPV-enhed (Organo Photovoltaic) og
som halvledere.
Opløselighed Opløselig i organiske opløsningsmidler
.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevares ved kølig temperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-48-8
Molekylær formel C22H14
Molekylvægt (g/mol) 278.35
MDL nummer MFCD00003710
InChI nøgle SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b naphthacene, lin-dibenzanthracene, lin-naphthoanthracene, 2,3:6,7-dibenzanthracene, unii-9fqu5ha0uy, 9fqu5ha0uy, pentacen-2-yl, pentacene, 2,7-dibenzanthracene
PubChem CID 8671
ChEBI CHEBI:33148
IUPAC navn pentacen
SMIL C1=CC2=CC3=CC4=CC5=CC=CC=C5C=C4C=C3C=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentacene
Smeltepunkt 372 °C til 374 °C (sublimation)
Mængde 250 mg
Beilstein 1912418
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,7107
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 278.35
Procent renhed 97%