Få mere at vide
Pentacarbonyliron, 99.5%
Beskrivelse
Pentacarbonyliron is used as a catalyst in organic reactions, and as carbonyl iron for high-frequency coils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentacarbonyliron |
| Smeltepunkt | -20°C |
| Farve | Red |
| Tæthed | 1.457 g/mL |
| Kogepunkt | 103°C (200°C (decomposition)) |
| Flammepunkt | -15°C (5°F) |
| Lugt | Pungent |
| Lineær formel | Fe(CO)5 |
| Brydningsindeks | 1.5196 |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pentacarbonyliron
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.