Få mere at vide
Pentacarbonyliron, 99.5%
Artikelnummer. 15451177
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451177 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15451177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031113.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
As a catalyst in organic reactions, and as carbonyl iron for high-frequency coils | CAS: 13463-40-6 | C5FeO5 | 195.90 g/mol
Pentacarbonyliron is used as a catalyst in organic reactions, and as carbonyl iron for high-frequency coils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13463-40-6
Molekylær formel C5FeO5
Molekylvægt (g/mol) 195.90
MDL nummer MFCD00011001
InChI nøgle FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Iron pentacarbonyl; Iron carbonyl
IUPAC navn pentakis(methanidylidyneoxidanium) iron
SMIL [Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentacarbonyliron
Smeltepunkt -20°C
Farve Red
Tæthed 1.457 g/mL
Kogepunkt 103°C (200°C (decomposition))
Flammepunkt -15°C (5°F)
Lugt Pungent
Lineær formel Fe(CO)5
Brydningsindeks 1.5196
Mængde 25 g
FN nummer UN1994
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,5099
Opløselighedsinformation Soluble in nickel tetracarbonyl and organic solvents; Insoluble in water
Formel vægt 195.9
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentacarbonyliron
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.