missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pentabromoethylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene |
| CAS | 85-22-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 H5 Br5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene, Benzene','1,2,3,4,5-pentabromo-6-ethyl-, Benzene','pentabromoethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-ethylbenzene, 2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene, EB 80, PBEB, Pentabromoethylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Br5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentabromo-6-ethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 500.65 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?