missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pentabromoethylbenzene-13C6, TRC

Artikelnummer. 30413651
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413651 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413651 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP22027210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pentabromoethylbenzene-13C6
CAS 2711616-12-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C213C6H5Br5
Mængde 10 mg
Synonym Pentabromoethyl-benzene-13C6, 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-ethylbenzene-13C6, 2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene-13C6
InChI formel InChI=1S/C8H5Br5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
SMIL CC[13C]1=[13C](Br)[13C](Br)=[13C](Br)[13C](Br)=[13C]1Br
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentabromo-6-ethylbenzene-1,2,3,4,5,6-13C6
Molekylvægt (g/mol) 506.6
Formel vægt 501.65
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.