Få mere at vide
Pentabromobenzyl Acrylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentabromobenzyl acrylate |
| CAS | 59447-55-1 |
| Molekylær formel | C10 H5 Br5 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid','(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)methyl ester, 2-Propenoic acid','(pentabromophenyl)methyl ester (9CI), 2,3,4,5,6-Pentabromobenzyl acrylate, Actimer FR 1025M, FR 1025M, PBBA |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5Br5O2/c1-2-5(16)17-3-4-6(11)8(13)10(15)9(14)7(4)12/h2H,1,3H2 |
| SMIL | Brc1c(Br)c(Br)c(COC(=O)C=C)c(Br)c1Br |
| IUPAC navn | (2,3,4,5,6-pentabromophenyl)methyl prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 556.6655 |
| Formel vægt | 551.6206 |