missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pentabromobenzyl Acrylate, TRC

Artikelnummer. 30421789
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421789 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421789 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP227120100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pentabromobenzyl acrylate
CAS 59447-55-1
Molekylær formel C10 H5 Br5 O2
Mængde 100 mg
Synonym 2-Propenoic acid','(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)methyl ester, 2-Propenoic acid','(pentabromophenyl)methyl ester (9CI), 2,3,4,5,6-Pentabromobenzyl acrylate, Actimer FR 1025M, FR 1025M, PBBA
InChI formel InChI=1S/C10H5Br5O2/c1-2-5(16)17-3-4-6(11)8(13)10(15)9(14)7(4)12/h2H,1,3H2
SMIL Brc1c(Br)c(Br)c(COC(=O)C=C)c(Br)c1Br
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentabromophenyl)methyl prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 556.6655
Formel vægt 551.6206
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.