missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Penta-O-pivaloyl-Beta-D-glucopyranose, TRC

Artikelnummer. 30422603
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422603 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422603 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2301101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Penta-O-pivaloyl-beta-D-glucopyranose
CAS 81058-26-6
Molekylær formel C31H52O11
Mængde 1 g
Synonym 1,2,3,4,6-Pentakis(2,2-dimethylpropanoate) β-D-Glucopyranose
InChI formel InChI=1S/C31H52O11/c1-27(2,3)22(32)37-16-17-18(39-23(33)28(4,5)6)19(40-24(34)29(7,8)9)20(41-25(35)30(10,11)12)21(38-17)42-26(36)31(13,14)15/h17-21H,16H2,1-15H3/t17-,18-,19+,20-,21+/m1/s1
SMIL CC(C)(C)C(O[C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1OC(C(C)(C)C)=O)COC(C(C)(C)C)=O)OC(C(C)(C)C)=O)OC(C(C)(C)C)=O)=O
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(((2,2-dimethylpropanoyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetrakis(2,2-dimethylpropanoate)
Molekylvægt (g/mol) 600.74
Formel vægt 600.35
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.