Få mere at vide
Penta-O-pivaloyl-beta-D-glucopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penta-O-pivaloyl-beta-D-glucopyranose |
| CAS | 81058-26-6 |
| Molekylær formel | C31H52O11 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,2,3,4,6-Pentakis(2,2-dimethylpropanoate) β-D-Glucopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C31H52O11/c1-27(2,3)22(32)37-16-17-18(39-23(33)28(4,5)6)19(40-24(34)29(7,8)9)20(41-25(35)30(10,11)12)21(38-17)42-26(36)31(13,14)15/h17-21H,16H2,1-15H3/t17-,18-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)C(O[C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1OC(C(C)(C)C)=O)COC(C(C)(C)C)=O)OC(C(C)(C)C)=O)OC(C(C)(C)C)=O)=O |
| IUPAC navn | (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(((2,2-dimethylpropanoyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetrakis(2,2-dimethylpropanoate) |
| Molekylvægt (g/mol) | 600.74 |
| Formel vægt | 600.35 |