Få mere at vide
Penta-2,4-dienoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Pentadienoic Acid |
| CAS | 626-99-3 |
| Molekylær formel | C5 H6 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,4-Pentadienoic acid, α,γ-Pentadienoic acid (3CI), 1,3-Butadiene-1-carboxylic acid, 1-Carboxy-1,3-butadiene, 1-Carboxybutadiene, Butadiene-1-carboxylic acid, NSC 16628, β-Vinylacrylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H,1H2,(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)C=CC=C |
| IUPAC navn | penta-2,4-dienoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vægt | 98.037 |