missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Penoxsulam 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penoxsulam |
| CAS | 219714-96-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Penoxsulam |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H14 F5 N5 O5 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-(2,2-Difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, Clipper, Clipper (benzenesulfonamide), Clipper 20OD, DASH 001, Granite, Granite (herbicide), Granite SC, Grasp, Grasp (benzenesulfonamide), Grasp EC, Penoxsulam, Rainbow 25OD, Ricer, Ricer 240SC, Viper |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F5N5O5S/c1-29-10-6-22-15(30-2)26-13(10)23-14(24-26)25-32(27,28)12-8(16(19,20)21)4-3-5-9(12)31-7-11(17)18/h3-6,11H,7H2,1-2H3,(H,24,25) |
| Løsningstype | Single Solution |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?