Få mere at vide
Penilloic Acids of Nafcillin, Mikromol™
Beskrivelse
Penilloic Acids of Nafcillin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penilloic Acids of Nafcillin |
| CAS | 940306-33-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Penilloic Acids of Nafcillin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H24 N2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (4S)-2-((2-Ethoxy-1-naphthamido)methyl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, Penilloic Acids of Nafcillin |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O4S/c1-4-26-14-10-9-12-7-5-6-8-13(12)16(14)18(23)21-11-15-22-17(19(24)25)20(2,3)27-15/h5-10,15,17,22H,4,11H2,1-3H3,(H,21,23)(H,24,25)/t15?,17-/m0/s1 |
| SMIL | CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)NCC3N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)S3 |
| IUPAC navn | (4S)-2-[[(2-ethoxynaphthalene-1-carbonyl)amino]methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Vis mere |