Få mere at vide
Penicilloic V Acid (>80%, xH2O), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-2-[Carboxy[(phenoxy-acetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Penicilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin) |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O6S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(25-16)11(14(20)21)17-10(19)8-24-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-13,18H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)/t11?,12-,13?/m0/s1 |
| Formel vægt | 368.1042 |