Få mere at vide
Penicillin X Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzylpenicillin Sodium Salt |
| CAS | 5985-13-7 |
| Molekylær formel | C16 H17 N2 O5 S . Na |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[[(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-','monosodium salt','[2S-(2α,5α,6β)]- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[2-(p-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-','monosodium salt (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[2-(p-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-','sodium salt (7CI), Penicillin X sodium, Sodium p-hydroxybenzylpenicillinate, Sodium penicillin III, Sodium penicillin X, p-Hydroxybenzylpenicillin sodium, (2S,5R,6R)-6-[[(4-Hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O5S.Na/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(21)11(14(18)24-16)17-10(20)7-8-3-5-9(19)6-4-8;/h3-6,11-12,14,19H,7H2,1-2H3,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1 |
| SMIL | [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;(2S,5R,6R)-6-[[2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.37 |
| Formel vægt | 372.0756 |