Få mere at vide
Penicillin V, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C16H17KN2O5S |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.39, 388.48 |
| InChI nøgle | HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M |
| SMIL | [K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O |
| IUPAC navn | potassium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Produkttype | Metabolite∣API |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |