Få mere at vide
Penicillin V kaliumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444819
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15444819 100 g 100g
15424819 10 g 10g
15434819 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15444819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62442.22
Request Bulk or Custom Format
Hæmmer syntesen af bakteriel cellevæg
Penicillin V Kalium bakteriedræbende mod penicillin-modtagelige mikroorganismer under aktiv formering. Det hæmmer biosyntesen af cellevægsmucopeptid. Det bruges til at behandle eller forebygge infektioner, der er bevist eller stærkt mistænkt for at være forårsaget af bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Penicillin V Kalium bakteriedræbende mod penicillin-modtagelige mikroorganismer under aktiv formering. Det hæmmer biosyntesen af cellevægsmucopeptid. Det bruges til at behandle eller forebygge infektioner, der er bevist eller stærkt mistænkt for at være forårsaget af bakterier.
Opløselighed Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og
methanol.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler. Beskyt mod varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132-98-9
Molekylær formel C16H17KN2O5S
Molekylvægt (g/mol) 388.48
MDL nummer MFCD00051771
InChI nøgle HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
Synonym Phenoxymethylpenicillinic acid potassium salt
PubChem CID 131673927
IUPAC navn (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylsyre;molekylært hydrogen;kalium
SMIL [K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penicillin V potassium salt
Type Penicillin V Potassium Salt
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 197°C to 202°C
Farve Hvid
Mængde 100 g
Beilstein 3899451
Merck Index 14,7100
Opløselighedsinformation Soluble in water,dimethyl sulfoxide,and methanol.
Formel vægt 388.48