Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Penicillin V kaliumsalt, 94+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penicillin V potassium salt |
| Type | Penicillin V Potassium Salt |
| Smeltepunkt | 197.0°C to 202.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Specifik rotation | +220° to +235° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. |
| IUPAC navn | (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylsyre;molekylært hydrogen;kalium |
| Formel vægt | 388.48 |
| Procent renhed | ≥98.5% (HPLC) |
Sikkerhed og håndtering
- Penicillin V potassium salt
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .