Få mere at vide
Melford Penicillin V kaliumsalt
Beskrivelse
Inhibitor af bakteriel cellevægssyntese.
Inhibitor af bakteriel cellevægssyntese. Aktiv mod gram positive og nogle gram negative bakterier. B-Lactamase følsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penicillin V Potassium Salt |
| CAS | 132-98-9 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C16H17KN2O4S |