Få mere at vide
Penicillin V Potassium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418546
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16418546 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16418546 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0975
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Penicillin V Potassium (Phenoxymethylpenicillin potassium salt) is an orally active antibiotic. Penicillin V Potassium inhibits the growth of Streptococci, C. difficile and S. aureus. Penicillin V Potassium can be used for the research of otitis, sinusitis, pharyngitis and tonsillitis.
Penicillin V Potassium (Phenoxymethylpenicillin potassium salt) is an orally active antibiotic. Penicillin V Potassium inhibits the growth of Streptococci, C. difficile and S. aureus. Penicillin V Potassium can be used for the research of otitis, sinusitis, pharyngitis and tonsillitis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penicillin V Potassium
Fysisk form Solid
CAS 132-98-9
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H17KN2O5S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Phenoxymethylpenicillin potassium salt
Opløselighedsinformation DMSO : 12 mg/mL (30.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6 mg/mL (15.44 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(O[K])[C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(COC3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O
Molekylvægt (g/mol) 388.48
Formel vægt 388.48
Procent renhed 99.02%