missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Penicillin V-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penicillin V-d5 |
| CAS | 1356837-87-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16D5H13N2O5S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenoxy-d5-acetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 6-(Phenoxy-d5-acetamido)penicillanic Acid, Phenoxymethylpenicillin-d5, Phenospen-d5, Oracilline-d5, V-Cillin-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O5S/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t11-,12+,14-/m1/s1/i3D,4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OCC(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[[2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)acetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.42 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?