missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Penicillin V Beta-Sulfoxide-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penicillin V beta-Sulfoxide-d3 |
| CAS | 148680-07-3 |
| Molekylær formel | C16 D3 H15 N2 O6 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 6-Phenoxyacetamidopenicillinic Acid-d3 1beta-Oxide, Penicillin-d3 V S-Oxide, [2S-(2alpha,4beta,5alpha,6beta)]-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid-d3 4-Oxide, (2S,4S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid-d3 4-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O6S/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)25(16)23)17-10(19)8-24-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t11-,12+,14-,25-/m1/s1/i1D3/t11-,12+,14-,16-,25- |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[C@@]1(C)[C@@H](N2[C@@H]([C@H](NC(=O)COc3ccccc3)C2=O)[S@+]1[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6R)-3-methyl-4-oxido-7-oxo-6-[(2-phenoxyacetyl)amino]-3-(trideuteriomethyl)-4-thionia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.407 |
| Formel vægt | 369.107 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?