Få mere at vide
Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10063967
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10063967 50 ml 50ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10063967 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP296150
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Interferes with synthesis of bacterial cell wall. Inhibits protein synthesis
  • An antibiotic mixture used to prevent bacterial contamination of cell cultures
  • Three combined antibiotics prove effective against gram-positive and gram-negative bacteria
  • Penicillin interferes with the synthesis of bacterial cell wall
  • Streptomycin and neomycin inhibit protein synthesis in bacteria by binding to the 30S subunit of bacterial ribosome
  • Intended for research purposes only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture
Type Penicillin/Streptomycin/Neomycin
Fysisk form Liquid
CAS 1405-10-3, 3810-74-0, 69-57-8, 7647-14-5, 7732-18-5
Emballage Plastic Bottle
Steril filtreret Pass Test
Mængde 50 ml
Merck Index 15, 6539
Synonym PSN Mixture
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .