Få mere at vide
Penicillin/Streptomycin Mixture, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10003927
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10003927 50 ml 50ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10003927 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP295950
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Interferes with synthesis of bacterial cell wall. Inhibits protein synthesis; binds to 30S ribosomal subunit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penicillin/Streptomycin Mixture
Type Penicillin/Streptomycin
Fysisk form Liquid
CAS 3810-74-0, 69-57-8, 7647-14-5, 7732-18-5
Emballage Plastic Bottle
Steril filtreret Pass Test
Mængde 50 ml
Merck Index 15, 8956
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin/Streptomycin Mixture
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .