Få mere at vide
Penicillin/Streptomycin/Glutamine Mixture, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10309787
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10309787 50 ml 50ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10309787 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP296050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Interferes with synthesis of bacterial cell wall. Inhibits protein synthesis. Interferes with bacterial cell division
  • A sterile-filtered antibiotic solution used to prevent bacterial contamination of cell cultures
  • The two combined antibiotics prove effective against gram-positive and gram-negative bacteria
  • Penicillin interferes with the synthesis of bacterial cell wall and streptomycin inhibits protein synthesis in bacteria by binding to the 30S subunit of bacterial ribosome
  • Glutamine serves as an energy source for cells in culture
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penicillin/Streptomycin/Glutamine Mixture
Type Penicillin/Streptomycin/Glutamine
Fysisk form Liquid
CAS 3810-74-0, 69-57-8, 7647-14-5, 56-85-9, 7732-18-5
Emballage Plastic Bottle
Steril filtreret Pass Test
Mængde 50 ml
Merck Index 15, 4507
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin/Streptomycin/Glutamine Mixture
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .