Få mere at vide
Gibco™ Penicillin Streptomycin GlutaMAX™ Tillæg (100X)
Artikelnummer. 30088326
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. 30088326
Brand: Gibco™ A5873601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco Penicillin Streptomycin GlutaMAX Supplement er en form for GlutaMAX Supplement, der indeholder antibiotika penicillin (10.000 enheder) og streptomycin (10.000μ g), sammen med 200 mM L-alanyl-L-glutamin-dipeptid i en citratbuffer for at opretholde penicillinstyrken.
Gibco Penicillin Streptomycin GlutaMAX Supplement er en form for GlutaMAX Supplement, der indeholder antibiotika penicillin (10.000 enheder) og streptomycin (10.000μ g), sammen med 200 mM L-alanyl-L-glutamin-dipeptid i en citratbuffer for at opretholde penicillinstyrken. GlutaMAX Supplement er et alternativ til L-glutamin, med øget stabilitet, der forbedrer cellesundheden.
Sammenlignet med L-glutamin, GlutaMAX Supplement:
  • Minimerer ophobning af giftig ammoniak
  • Forbedrer cellernes levedygtighed og vækst
Minimerer ophobning af giftig ammoniak
I modsætning til L-glutamin nedbrydes GlutaMAX Supplement ikke spontant og danner ammoniak. I stedet spalter celler dipeptidbindingen for at frigive L-glutamin efter behov. Dette system forhindrer affaldsopbygning og opretholder en frisk forsyning af L-glutamin under langtidsdyrkning.
Forbedrer cellernes levedygtighed og vækst
Kulturer med lavere niveauer af ammoniak viser forbedret cellelevedygtighed. Derudover er dyrkningsforholdene mere kontrollerede på grund af den konsekvente koncentration af GlutaMAX Supplement, som ikke er mulig med L-glutamin.
Om penicillin og streptomycin
Antibiotika penicillin og streptomycin bruges til at forhindre bakteriel kontaminering i cellekulturer på grund af deres effektive kombinerede virkning mod gram-positive og gram-negative bakterier. Penicillin virker ved at interferere direkte med omsætningen af bakteriens cellevæg og indirekte ved at udløse frigivelsen af enzymer, der yderligere ændrer cellevæggen. Streptomycin virker ved at binde sig til 30S-underenheden af det bakterielle ribosom, hvilket fører til inhibering af proteinsyntese og død hos modtagelige bakterier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100X
Form Klar, farveløs til svagt gul opløsning
Produkttype Antibiotika
Sterilitet Sterilt filtreret
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX
Uden tilsætningsstoffer Ingen
Formulering Flydende, citratbuffer
Osmolalitet 330 til 370 mOsm/kg
pH 4,7 til 6,2
Produktlinje GlutaMAX
Mængde 100 ml
Regulatorisk status RUO
Forsendelsestilstand -5 °C til -20 °C