Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B |
| Type | Penicillin/Streptomycin/Amfetericin B |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 7732-18-5 |
| Farve | Pale Yellow |
| Mængde | 100 ml |
| Synonym | 100X Pen-Strep-Amphotericin B |
| Grad | Not Available |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B (10,000 IU/ml, 10mg/ml, 25
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate, penicillin G sodium salt