Få mere at vide
MP Biomedicals™ Penicillin-Streptomycin (5000 IE/ml, 5 mg/ml)
Artikelnummer. 17156099 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17156099 100 ml
1 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17156099 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091670049
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Dobbelt antibiotikaopløsning. Koncentration: Penicillin 5000 IE/ml, Streptomycin 5 mg/ml
Antibiotika penicillin og streptomycin bruges til at forhindre bakteriel kontaminering af cellekulturer på grund af deres effektive kombinerede virkning mod gram-positive og gram-negative bakterier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penicillin-Streptomycin
Mængde 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin-Streptomycin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G potassium salt
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.