Få mere at vide
Melford Penicillin/Streptomycin
Artikelnummer. 30018744
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
30018744 50 ml
1 options
Artikelnummer. 30018744 Leverandør Melford Leverandørnr. P9356050.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Penicillin/Streptomycin-opløsning bruges i vid udstrækning i cellekultur for at forhindre bakteriel kontaminering.
Penicillin/Streptomycin-opløsning bruges i vid udstrækning i cellekultur for at forhindre bakteriel kontaminering. Det tilsættes til cellekulturmedier for at skabe et sterilt miljø for vækst af celler, hvilket hæmmer spredningen af bakterier, der kan forstyrre cellevækst og eksperimenter.
Almindeligvis brugt i cellekultur og mikrobiologisk forskning for at forhindre bakteriel kontaminering. Når den tilsættes til et cellekulturmedium, skaber opløsningen et sterilt miljø, der er ugunstigt for bakterievækst.
Tekniske data
CAS 3810-74-0
Mængde 50 ml