Få mere at vide
Penicillin G natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30006110
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006110 100 g
17914615 100 mg
17913525 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP223400100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-57-8
Molekylær formel C16 H17 N2 O4 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 356.37
Synonym Benzylpenicillin sodium, Sodium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
IUPAC navn natrium; (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMIL [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzylpenicillin sodium
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
Mængde 100 g
Formel vægt 356.0807
Procent renhed >95%