Få mere at vide
Penicillin G natriumsalt
Artikelnummer. 15495299
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495299 25 g 25g
15485299 5 g 5g
15405309 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63032.14
 Begrænset vare
På lager
Penicillin G natriumsalt, CAS # 69-57-8, også kaldet benzylpenicillin, er et β-laktam-antibiotikum, der virker mod gram-positive og gram-negative bakterier. | CAS: 69-57-8 | C16H17N2NaO4S | 356,372 g/mol
Penicillin G natriumsalt bruges som enβ -laktam antibiotikum. Penicillin G kan anvendes som et selektivt middel i flere typer isoleringsmedier. Det er blevet brugt til at studere de diagnostiske og terapeutiske implikationer af gentamicin-resistent Enterococcus faecalis sekvens type 6 med reduceret penicillinfølsomhed og i cellekultur både alene og kombineret med streptomycin og andre antibiotika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Penicillin G natriumsalt er natriumsaltet af benzylpenicillin, et bredspektretβ -lactam antibiotikum med gram-positiv og gram-negativ bakteriedræbende aktivitet
  • Penicillin G binder og inaktiverer penicillinbindende proteiner forbundet med bakteriecellevæggen, hvilket hæmmer cellevægssyntesen og resulterer i cellelyse
Applikationer
  • Penicillin G kan anvendes som et selektionsmiddel ved isolering af mikroorganismer eller i cellekulturapplikationer
  • Det kan også bruges til at forhindre infektion hos forsøgsdyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-57-8
Molekylær formel C16H17N2NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 356.372
MDL nummer MFCD00069666
InChI nøgle FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Synonym Benzylpenicillin sodium salt
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
IUPAC navn natrium;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMIL CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penicillin G sodium salt
Type Penicillin G natriumsalt
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 3834217
Merck Index 14,7094
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (100 mg/ml), alkohol, glycerol, DMSO (71 mg/ml ved 25 °C) og ethanol (< 1 mg/ml ved 25 °C).
Formel vægt 356.37
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin G sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .