Få mere at vide
Penicillin G natriumsalt
Artikelnummer. 15485299
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485299 5 g 5g
15495299 25 g 25g
15405309 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15485299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63032.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Penicillin G natriumsalt, CAS # 69-57-8, også kaldet benzylpenicillin, er et β-laktam-antibiotikum, der virker mod gram-positive og gram-negative bakterier. | CAS: 69-57-8 | C16H17N2NaO4S | 356,372 g/mol
Penicillin G natriumsalt bruges som enβ -laktam antibiotikum. Penicillin G kan anvendes som et selektivt middel i flere typer isoleringsmedier. Det er blevet brugt til at studere de diagnostiske og terapeutiske implikationer af gentamicin-resistent Enterococcus faecalis sekvens type 6 med reduceret penicillinfølsomhed og i cellekultur både alene og kombineret med streptomycin og andre antibiotika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Penicillin G natriumsalt er natriumsaltet i benzylpenicillin, et bredspektret βlaktam-antibiotikum med gram-positiv og gram-negativ bakteriedræbende aktivitet
  • Penicillin G binder og inaktiverer penicillin-bindende proteiner forbundet med bakteriens cellevæg, hvilket hæmmer cellevægsyntesen og resulterer i cellelysion
Applikationer
  • Penicillin G kan bruges som selektionsmiddel i isolering af mikroorganismer eller i cellekulturapplikationer
  • Det kan også bruges til at forebygge infektion hos forsøgsdyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-57-8
Molekylær formel C16H17N2NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 356.372
MDL nummer MFCD00069666
InChI nøgle FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Synonym Benzylpenicillin sodium salt
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
IUPAC navn natrium; (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMIL CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penicillin G sodium salt
Type Penicillin G natriumsalt
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 3834217
Merck Index 14,7094
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (100 mg/ml), alkohol, glycerol, DMSO (71 mg/ml ved 25 °C) og ethanol (< 1 mg/ml ved 25 °C).
Formel vægt 356.37