Få mere at vide
Penicillin G, natriumsalt, MP Biomedicals
Artikelnummer. 17610937 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mU
Artikelnummer. Mængde
17610937 10 mU
1 options
Artikelnummer. 17610937 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219453710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00 DKK
    470.16 DKK / 10 mikroenheder
    Spare 23.84 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
An antibiotic that inhibits bacterial cell wall synthesis by binding to penicillin-binding proteins.
  • Penicillin G er et smalspektret antibiotikum afledt af Streptococcus pneumoni
  • Det er blevet brugt til at studere de diagnostiske og terapeutiske implikationer af gentamicin-resistent Enterococcus faecalis sekvens type 6 med nedsat penicillinmodtagelighed
  • Anvendes også i cellekultur både alene og kombineret med streptomycin og andre antibiotika
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PENICILLIN G , SODIUM SALT
Type Penicillin G natriumsalt
Fysisk form Pulver
CAS 69-57-8
Farve White
Mængde 10 mU
Molekylær formel C16H17N2NaO4S
Lineær formel C16H17N2NaSO4
MDL nummer MFCD00069666
Synonym penicillin g sodium, penicillin g sodium salt, crystapen, benzylpenicillin sodium, american penicillin, sodium penicillin g, benzylpenicillin sodium salt, sodium penicillin, pencillin g sodium, sodium benzylpenicillinate
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (H
InChI nøgle FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
SMIL CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
IUPAC navn natrium;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 356.372
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
Formel vægt 356.38
Grad Celledyrkning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G sodiumsalt