Få mere at vide
Penicillin G sodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478766
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16478766 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16478766 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1463
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
MedChemExpress Penicillin G sodium salt is a typical β-lactam antibiotic.
Penicillin G sodium salt is a typical β-lactam antibiotic.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penicillin G sodium salt
Fysisk form Solid
CAS 69-57-8
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H17N2NaO4S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Benzylpenicillin sodium salt
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (280.61 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (280.61 mM)
SMIL O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(CC3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)O[Na]
Molekylvægt (g/mol) 356.37
Formel vægt 356.37
Procent renhed 98.0%