Få mere at vide
Penicillin G Sodium Salt, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10790340
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10790340 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10790340 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP29555
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Interferes with peptidoglycan synthesis in bacterial cell walls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penicillin G Sodium Salt
Type Penicillin G Sodium Salt
Fysisk form Powder/Solid
CAS 69-57-8
pH 5.0 to 6.5 (at 30g/L aq.sol.)
Kilde Penicillium fungi
Tab ved tørring < 1.5%
Emballage Amber Glass
Styrke 1500 to 1750 U/mg
Mængde 5 g
Molekylær formel C16H17N2NaO4S
Merck Index 15, 7203
InChI nøgle FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
SMIL CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
IUPAC navn sodium;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 356.372
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
Formel vægt 356.4
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin G sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .