Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Penicillin G natriumsalt, 96+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15545166 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15545166 25 g 25g
15525166 1 g 1g
15535166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15545166 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455690250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.83 DKK
    752.65 DKK / 25g
    Spare 83.18 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Penicillin G natriumsalt, CAS # 69-57-8, også kaldet benzylpenicillin, er enβ -lactam antibiotikum aktiv mod gram-positive og gram-negative bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Penicillin G natriumsalt er natriumsaltet af benzylpenicillin, et bredspektretβ -lactam antibiotikum med gram-positiv og gram-negativ bakteriedræbende aktivitet
  • Penicillin G binder og inaktiverer penicillinbindende proteiner forbundet med bakteriecellevæggen, hvilket hæmmer cellevægssyntesen og resulterer i cellelyse
Applikationer
  • Penicillin G kan anvendes som et selektionsmiddel ved isolering af mikroorganismer eller i cellekulturapplikationer
  • Det kan også bruges til at forhindre infektion hos forsøgsdyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-57-8
Molekylær formel C16H17N2NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 356.372
InChI nøgle FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
IUPAC navn natrium;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMIL CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penicillin G sodium salt
Type Penicillin G natriumsalt
pH 5,0 til 7,5
Infrarødt spektrum Autentisk
Specifik rotation +293° til +303° (20 °C, 589nm) (c=2, H2O)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 356.37
Procent renhed ≥97,5% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin G sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .