Få mere at vide
Melford Penicillin G, natriumsalt
Artikelnummer. 30018741
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018741 5 g
30018740 25 g
30018739 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018741 Leverandør Melford Leverandørnr. P930005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Penicillin G natrium er natriumsaltformen af penicillin G, som er et smalspektret beta-lactam antibiotikum.
Penicillin G natrium er natriumsaltformen af penicillin G, som er et smalspektret beta-lactam antibiotikum. Det er et af de tidligste og mest udbredte antibiotika, der tilhører penicillinklassen af antibiotika.
Penicillin G natrium interfererer med bakteriel cellevægsyntese. Det hæmmer enzymet transpeptidase, som er involveret i tværbindingen af peptidoglycankæder i bakteriens cellevæg. Denne forstyrrelse svækker cellevægsstrukturen, hvilket fører til cellelyse og død.
Penicillin G er også effektiv mod en lang række gram-positive bakterier, herunder Streptococcus, Staphylococcus og nogle anaerobe bakterier. Det er mindre effektivt mod gramnegative bakterier.
Bruges ofte som et selektivt middel i dyrkningsmedier til at isolere bakterier, der er følsomme over for dette antibiotikum. Dens inklusion i dyrkningsmediet muliggør specifik vækst af bakterier, der mangler resistens over for penicillin G.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penicillin G, Sodium Salt
CAS 69-57-8
Mængde 5 g
Molekylær formel C16H17N2NaO4S