Få mere at vide
Penicillin G potassium salt
Beskrivelse
Penicillin G kaliumsalt bruges som et cellekulturtilsætningsstof som antibiotika. Anvendes til at hæmme syntesen af bakterielle cellevægge ved hæmning af cellevæggens peptidoglycan-kædetværforing. Det er det foretrukne lægemiddel til gruppe A, B, C og G streptokokker, nonenterokok gruppe D streptokokker, viridian gruppe streptokokker og ikke-penicillinaseproducerende stafylokokker. Kaliumsaltet er blevet brugt til at studere murosomer af stafylokokker og den penicillin-inducerede lysis af Streptococcus mutans.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Penicillin G kaliumsalt bruges som et cellekulturtilsætningsstof som antibiotika. Anvendes til at hæmme syntesen af bakterielle cellevægge ved hæmning af cellevæggens peptidoglycan-kædetværforing. Det er det foretrukne lægemiddel til gruppe A, B, C og G streptokokker, nonenterokok gruppe D streptokokker, viridian gruppe streptokokker og ikke-penicillinaseproducerende stafylokokker. Kaliumsaltet er blevet brugt til at studere murosomer af stafylokokker og den penicillin-inducerede lysis af Streptococcus mutans.
Opløselighed
Opløseligt i vand (100 mg/ml), methanol, ethanol (sparsomt) og alkohol. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penicillin G potassium salt |
| Type | Penicillin G Potassium Salt |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3832841 |
| Merck Index | 14,7094 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (100mg/ml),methanol,ethanol (sparingly),and alcohol. Insoluble in chloroform. |
| Formel vægt | 372.48 |
Sikkerhed og håndtering
- Penicillin G potassium salt
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid