Få mere at vide
Penicillin G potassium salt
Artikelnummer. 15466059
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466059 25 g 25g
15476059 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63901.14
Request Bulk or Custom Format
Hæmmer syntesen af bakteriel cellevæg
Penicillin G kaliumsalt bruges som et cellekulturtilsætningsstof som antibiotika. Anvendes til at hæmme syntesen af bakterielle cellevægge ved hæmning af cellevæggens peptidoglycan-kædetværforing. Det er det foretrukne lægemiddel til gruppe A, B, C og G streptokokker, nonenterokok gruppe D streptokokker, viridian gruppe streptokokker og ikke-penicillinaseproducerende stafylokokker. Kaliumsaltet er blevet brugt til at studere murosomer af stafylokokker og den penicillin-inducerede lysis af Streptococcus mutans.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Penicillin G kaliumsalt bruges som et cellekulturtilsætningsstof som antibiotika. Anvendes til at hæmme syntesen af bakterielle cellevægge ved hæmning af cellevæggens peptidoglycan-kædetværforing. Det er det foretrukne lægemiddel til gruppe A, B, C og G streptokokker, nonenterokok gruppe D streptokokker, viridian gruppe streptokokker og ikke-penicillinaseproducerende stafylokokker. Kaliumsaltet er blevet brugt til at studere murosomer af stafylokokker og den penicillin-inducerede lysis af Streptococcus mutans.
Opløselighed
Opløseligt i vand (100 mg/ml), methanol, ethanol (sparsomt) og alkohol. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113-98-4
Molekylær formel C33H36ClKN4O4S2
Molekylvægt (g/mol) 691.34
MDL nummer MFCD00036193
InChI nøgle HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Synonym Benzylpenicillin potassium salt; Potassium benzylpenicillinate
PubChem CID 23664709
ChEBI CHEBI:7963
IUPAC navn kalium-[3-(2-chlor-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]dimethylamin (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMIL [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penicillin G potassium salt
Type Penicillin G Potassium Salt
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 3832841
Merck Index 14,7094
Opløselighedsinformation Soluble in water (100mg/ml),methanol,ethanol (sparingly),and alcohol. Insoluble in chloroform.
Formel vægt 372.48