Få mere at vide
Penicillin G kaliumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17819436 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mU
Artikelnummer. Mængde
17819436 25 mU
1 options
Artikelnummer. 17819436 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210054325
Aktiv mod gram-positive og gram-negative aerobe og anaerobe bakterier. Penicillin G kaliumsalt, MP Biomedicals er et smalspektret antibiotikum. Det hæmmer cellevægssyntesen ved at binde sig til penicillinbindende proteiner (PBP'er), som hæmmer pe
Penicillin G er det foretrukne lægemiddel til Streptococcus pneumoniae, gruppe A, B, C og G streptokokker, nonenterokok gruppe D streptokokker, viridans gruppe streptokokker og ikke-penicillinaseproducerende stafylokokker.
Penicillin G kaliumsalt bruges til at studere murosomer af stafylokokker og den penicillin-inducerede lysis af Streptococcus mutans. Det er stabilt mod hydrolyse vedβ -lactamaser, såsom penicillinaser og cephalosporinaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fysisk form Pulver
CAS 113-98-4
pH 5 to 7.5 (3% aq. soln.)
Smeltepunkt 214°C to 217°C (literature)
Mængde 25 mU
Molekylær formel C33H36ClKN4O4S2
MDL nummer MFCD00036193
Synonym Benzylpenicillin potassium salt
Opløselighedsinformation Soluble in water (100mg/mL) clear,colorless to light yellow.
InChI nøgle HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
SMIL [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
IUPAC navn kalium-[3-(2-chlor-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]dimethylamin (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 691.34
PubChem CID 23664709
ChEBI CHEBI:7963
Formel vægt 372.48
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin G potassium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G potassium salt