Få mere at vide
Penicillin G kaliumsalt, 99,9%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487600 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mU
100 mU
Pakningsstørrelse:
100 mikroenheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487600 100 mU 100 mikroenheder
11477600 10 mU -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487600 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210054380
Kemiske identifikatorer
CAS 113-98-4
Molekylær formel C33H36ClKN4O4S2
Molekylvægt (g/mol) 691.34
MDL nummer MFCD00036193
InChI nøgle HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Synonym Benzylpenicillin potassium salt
PubChem CID 23664709
ChEBI CHEBI:7963
IUPAC navn kalium-[3-(2-chlor-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]dimethylamin (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMIL [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penicillin G potassium salt
Type Penicillin G Potassium Salt
Navn note Potency: 1500-1700 u/mg
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 100 mU
Analyseprocentområde 0.999
Formel vægt 372.5
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin G potassium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G potassium salt