Få mere at vide
Melford Penicillin G, Kaliumsalt
Beskrivelse
Penicillin G kaliumsalt er medlem af penicillinklassen af antibiotika og er effektivt mod en række gram-positive bakterier.
Penicillin G kaliumsalt er medlem af penicillinklassen af antibiotika og er effektivt mod en række gram-positive bakterier. Som et smalspektret antibiotikum, der tilhører beta-lactam-klassen, hæmmer det syntesen af bakterielle cellevægge. Det interfererer med dannelsen af peptidoglycan, en afgørende komponent i bakteriecellevæggen. Dette svækker cellevæggen og fører til en eventuel bristning af bakteriecellen.
Penicillin G er effektiv mod en lang række gram-positive bakterier, herunder Streptococcus, Staphylococcus og nogle andre arter. Det er dog ikke effektivt mod gramnegative bakterier på grund af deres forskellige cellevægsstruktur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penicillin G Potassium Salt |
| CAS | 113-98-4 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C16H17KN2O4S |