Få mere at vide
Penicillin G potassium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489865
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489865 250 mg -
16449887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16489865 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17591
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Penicillin G potassium is a fast-acting antibiotic; used to treat bacterial infections that affect the blood, heart, lungs, joints, and genital areas.
Penicillin G potassium is a fast-acting antibiotic
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Penicillin G potassium
Fysisk form Solid
CAS 113-98-4
Farve White
Mængde 250 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H17KN2O4S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Benzylpenicillin potassium
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (268.47 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(CC3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)O[K]
Molekylvægt (g/mol) 372.48
Formel vægt 372.48
Procent renhed 98.0%