missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Penicillin G Benzathine Tetrahydrate, TRC

Artikelnummer. 30418621
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418621 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP223410250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Penicillin G Benzathine Tetrahydrate
CAS 41372-02-5
Molekylær formel C16 H20 N2 . 2 C16 H18 N2 O4 S . 4 H2 O
Mængde 250 mg
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-[2S-(2α,5α,6β)]-','compd. with N,N'-bis(phenylmethyl)-1,2-ethanediamine (2:1)','tetrahydrate, 1,2-Ethanediamine','N,N'-bis(phenylmethyl)-','bis[(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate]','tetrahydrate (9CI), 1,2-Ethanediamine','N,N'-bis(phenylmethyl)-','bis[[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate]','tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/2C16H18N2O4S.C16H20N2.4H2O/c2*1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;;;;/h2*3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);1-10,17-18H,11-14H2;4*1H2/t2*11-,12+,14-;;;;;/m11...../s1
SMIL O.O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O.CC4(C)S[C@@H]5[C@H](NC(=O)Cc6ccccc6)C(=O)N5[C@H]4C(=O)O.C(CNCc7ccccc7)NCc8ccccc8
IUPAC navn N,N'-dibenzylethane-1,2-diamine;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 981.18
Formel vægt 980.4024
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.