Få mere at vide
Penflufen 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penflufen |
| CAS | 494793-67-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Penflufen |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H24 F N3 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | N-[2-(1,3-Dimethylbutyl)phenyl]-5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, 5-Fluoro-1,3-dimethyl-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide, Cerenturf Forte, Emesto, N-[2-(1,3-Dimethylbutyl)phenyl]-1,3-dimethyl-5-fluoro-1H-pyrazole-4-carboxamide, Penflufen, Pyflufen |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24FN3O/c1-11(2)10-12(3)14-8-6-7-9-15(14)20-18(23)16-13(4)21-22(5)17(16)19/h6-9,11-12H,10H2,1-5H3,(H,20,23) |
| SMIL | CC(C)CC(C)c1ccccc1NC(=O)c2c(C)nn(C)c2F |
| Vis mere |