Få mere at vide
Buerkle™ V2A Pendelbæger i rustfrit stål til Buerkle™ Teleskopstang
Artikelnummer. 10564503 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10564503 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10564503 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53543000
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Buerkle™ V2A Pendelbæger i rustfrit stål til Buerkle™ Teleskopstang designet til automatisk at svinge til vandret position.
  • Rustfrit stål AISI 304 (1.4301)
  • Til industri og vandbehandling
  • Intet spild
  • Velegnet til dybe og smalle skafter
  • Ideel til prøveudtagning fra bade, tanke, skakter, åbne vandløb osv
  • Prøvetagningsdybder ned til 6m kan nås med den justerbare teleskopiske aluminiumsstang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dipper bæger
Materiale PVC, polypropylen, rustfrit stål (V2A)
Autoklaverbar Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 33.81 oz.
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Til brug med (applikation) Dybe og smalle skafter
Til brug med (udstyr) Teleskopstang
Højde (engelsk) 6.42 in.
Højde (metrisk) 163 mm
Længde (engelsk) 7.91 in.
Længde (metrisk) 201 mm