Få mere at vide
Buerkle™ Pendelbæger PP til Buerkle™ Teleskopstang
Artikelnummer. 10461183 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
600 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10461183 600 ml Hver
10222371 1000 ml Hver
10272461 2000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10461183 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53545050
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette bægerglas svinger automatisk til vandret position. Intet kan spildes. Velegnet derfor til dybe og smalle skafter (150 mm dia.). Designet til brug med Buerkle™ Teleskopstang.
  • Polypropylen
  • Til industri og vandbehandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vandprøveudtager
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 20,29 oz.
Kapacitet (metrisk) 600 ml
Stil Pendulum
Til brug med (applikation) Til industri og vandbehandling
Udskifteligt værktøj til Buerkle™ Teleskopstang.