Beskrivelse
- Polypropylen
- Til industri og vandbehandling
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vandprøveudtager |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 67,63 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Stil | Pendulum |
| Til brug med (applikation) | Til industri og vandbehandling |
Udskifteligt værktøj til Buerkle™ Teleskopstang.